Dextrin, poudre blanche
Fournisseur: Spectrum Chemical
DE137-2.5KG DE137-500GM
SPCMDE137-2.5KGEA 264 EUR InStock
SPCMDE137-2.5KG SPCMDE137-500GM
Dextrin, poudre blanche
Dextrine
Dextrin, White Powder is used as water-soluble glue in envelope adhesives, crispness enhancers in food processing and as a thickening agent in pharmaceuticals.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: (C₆H₁₂O₆)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081554
Numéro CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité