α-Acetyl-γ-butyrolactone
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMA2107-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMA2107-200LTBL
α-Acetyl-γ-butyrolactone
α-Acétyl-γ-butyrolactone
Formule: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Densité: 1,190
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005394
Numéro CAS: 517-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité