Aminoguanidine hydrochloride
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMA3814-40KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMA3814-40KGBL
Aminoguanidine hydrochloride
Carbazamidine monochlorhydrate
Aminoguanidine Hydrochloride, also known as Pimagedine or Guanyl hydrazine, is a nitric oxide and diamine oxidase synthase inhibitor which can be used for energetic material applications.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: CH₇ClN₄
MW: 110,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039074
Numéro CAS: 1937-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité