D-Panthenol ≥98% FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMPA118-45KGBLEA 19540 EUR InStock
SPCMPA118-45KGBL SPCMPA118-1KG
D-Panthenol ≥98% FCC
Dexpanthenol
Dexpanthenol, FCC is the provitamin of vitamin B5 and is used in nutritional supplements. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₉H₁₉NO₄
MW: 205,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065006
Numéro CAS: 81-13-0
EINECS: 201-327-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité