Calcium thioglycolate trihydrate
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Bis(mercaptoacétate) de calcium trihydraté
SPCMC1701-50KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMC1701-50KGBL
Calcium thioglycolate trihydrate
Calcium thioglycolate trihydraté
Calcium Thioglycolate, Trihydrate, also known as Acetyl mercaptan or Thioglycolic acid, is used as a chemical depilatory.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
MW: 276,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150707
Numéro CAS: 65208-41-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité