4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥98%
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMD2181-5KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMD2181-5KGBL
4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Attention: Storage temperature - HYGROSCOPIC: Keep tightly closed.
Formule: C₂₁H₁₉ClO₂
MW: 338,8 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008409
Numéro CAS: 40615-36-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Approx. 98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité