N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98%
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMT2016-1KGEA 402 EUR InStock
SPCMT2016-1KG
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Formule: C₁₄H₃₂N₂O₄
MW: 292,42 g/mol
Densité: 1,013
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004534
Numéro CAS: 102-60-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Approx. 98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité