Allantoin ≥98.5% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
A2721-25KGBL A2721-50KGBL A2721-500GM A2721-2.5KG
SPCMA2721-25KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMA2721-25KGBL SPCMA2721-50KGBL SPCMA2721-500GM SPCMA2721-2.5KG
Allantoin ≥98.5% USP
Allantoin
Allantoin, USP is a moisturising ingredient.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₄H₆N₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005260
Numéro CAS: 97-59-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5 - 101.0%
Acidity or Alkalinity To Pass Test
Loss On Drying max. 0.1 %
Organic Impurities max. 0.5 %
Residue On Ignition (Sulphated Ash) max. 0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité