L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Coconut oil, refined
Fournisseur: Spectrum Chemical
CO110-12KG CO110-2.5KG CO110-200LTBL
SPCMCO110-12KGEA 733 EUR InStock
SPCMCO110-12KG SPCMCO110-2.5KG SPCMCO110-200LTBL
Coconut oil, refined
Coconut oil
Coconut Oil, Refined is taken from the meat of coconuts that come from the coconut palm. It is considered an edible oil and has several purposes in food, industry, and medicine. It contains high saturated fat.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130817
Numéro CAS: 8001-31-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité