Olive oil NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
OL130-200LTBL OL130-20LTPL OL130-4LTGL OL130-500MLGL
SPCMOL130-200LTBLEA 6550 EUR InStock
SPCMOL130-200LTBL SPCMOL130-20LTPL SPCMOL130-4LTGL SPCMOL130-500MLGL
Olive oil NF
Olive oil
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131764
Numéro CAS: 8001-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Fatty Acid Composition To Pass Test
Sterol Composition To Pass Test
Acid Value max. 0.3
Alkaline Impurities To Pass Test
Absence of Sesame Oil To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité