Peppermint oil NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
PE105-500MLGL PE105-100ML PE105-10KGBL
SPCMPE105-500MLGLEA 503 EUR InStock
SPCMPE105-500MLGL SPCMPE105-100ML SPCMPE105-10KGBL
Peppermint oil NF
Peppermint oil
Peppermint Oil, NF - Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Exclamation mark
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147870
Numéro CAS: 8006-90-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Esters(As Menthyl Acetate) 5.0% min.
Total Menthol(Free and As Esters) 50.0 % min.
Specific Gravity @ 25°C 0.896 - 0.908
Angular Rotation -18° to -32°
Refractive Index @ 20°C 1.459 - 1.465
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité