Magnesium trisilicate, hydrate, en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
MA140-12KG MA140-2.5KG MA140-50KGBL
SPCMMA140-12KGEA 1840 EUR InStock
SPCMMA140-12KG SPCMMA140-2.5KG SPCMMA140-50KGBL
Magnesium trisilicate, hydrate, en poudre USP
Magnesium trisilicate, hydrate
Magnesium Trisilicate, Powder, USP is a buffering agent excipient.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: ₂MgO·₃SiO₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 39365-87-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (MgO) 20.0% min.
Assay (SiO₂) 45.0 % min.
Water Determination 17.0 - 34.0 %
Acid-Consuming Capacity (0.1N HCl/G) 140 - 160 ML
Ratio (SiO2:MGO) 2.10 - 2.37
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité