L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Choline dihydrogen citrate 98
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Choline dihydrogencitrate salt, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate
C1229-12KG C1229-25KGBL C1229-50KGBL
SPCMC1229-12KGEA 3670 EUR InStock
SPCMC1229-12KG SPCMC1229-25KGBL SPCMC1229-50KGBL
Choline dihydrogen citrate 98
Choline dihydrogen citrate
Choline Dihydrogen Citrate is part of a class of quaternary ammonium salts containing the N,N,N-trimethylethanolammonium cation and Dihydrogen Citrate counteranion. Choline is the precursor for the neurotransmitter acetylcholine, which is involved in many functions including memory and muscle control. This item is of known assay and suitable for most chemical uses.
GHS hazard : Exclamation mark
Formule: C₁₁H₂₁NO₈
MW: 295.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038734
Numéro CAS: 77-91-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% min.
Water max.0.25 %
Residue On Ignition max. 0.05 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité