D-ɑ-Tocopherol succinate ≥96.0% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
V1035-1KG V1035-25KGBL
SPCMV1035-1KGEA 1710 EUR InStock
SPCMV1035-1KG SPCMV1035-25KGBL
D-ɑ-Tocopherol succinate ≥96.0% USP
D-alpha-Tocopherol succinate
RRR-Vitamin E Succinate, 1 mg = 0.81 alpha-tocopherol equivalents, USP.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₃₃H₅₄O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072055
Numéro CAS: 4345-03-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 96.0 - 102.0 %
Acidity To Pass Test
Identification To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité