Diazolidinyl urea ≥95%
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMD2841-20KGBLEA 5760 EUR InStock
SPCMD2841-20KGBL
Diazolidinyl urea ≥95%
Diazolidinyl urea
Diazolidinyl Urea is an antimicrobial preservative most often used in cosmetics, skin care products, shampoos and conditioners, as well as a wide range of products including bubble baths, baby wipes and household detergents.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₈H₁₄N₄O₇
MW: 278,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03547942
Numéro CAS: 78491-02-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Approx. 95%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité