Itraconazole, micronisé USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Oriconazole
I2662-100GM I2662-1KGBL I2662-25KGBL I2662-5KGBL
SPCMI2662-100GMEA 3000 EUR InStock
SPCMI2662-100GM SPCMI2662-1KGBL SPCMI2662-25KGBL SPCMI2662-5KGBL
Itraconazole, micronisé USP
Itraconazole
Itraconazole, Micronised, USP is a drug used for the treatment of fungal infections. All Spectrum Chemical USP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₃₅H₃₈Cl₂N₈O₄
MW: 705,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00870168
Numéro CAS: 84625-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité