N-Acetyl-L-tyrosine
Fournisseur: Spectrum Chemical
A2017-1KG A2017-25KGBL A2017-5KGBL
SPCMA2017-1KGEA 0 EUR InStock
SPCMA2017-1KG SPCMA2017-25KGBL SPCMA2017-5KGBL
N-Acetyl-L-tyrosine
N-Acetyl-L-tyrosine
N-Acetyl-L-tyrosine, also known as 4-hydroxyphenylalanine, is used by cells to synthesise proteins.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037190
Numéro CAS: 537-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité