S-(Carboxymethyl)-L-cysteine
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMC3071-5KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMC3071-5KGBL SPCMC3071-25KGBL
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine
S-Carboxymethyl-L-cysteine, also known as Rhinathiol or Humex, is a mucolytic that minimizes the viscosity of sputum so it can be used to treat chronic obstructive pulmonary disorder and bronchiectasis.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₅H₉NO₄S
MW: 179,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002614
Numéro CAS: 638-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité