Sucralose FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMS3437-100GMEA 526 EUR InStock
SPCMS3437-100GM SPCMS3437-2.5KG SPCMS3437-500GM
Sucralose FCC
Sucralose
Sucralose, FCC is used as an artificial sweetener products that require a longer shelf life. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₁₂H₁₉Cl₃O₈
MW: 397,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03648615
Numéro CAS: 56038-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité