Methyl cellulose, 400 cP (C=2%, H₂O) USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
ME136-100GM ME136-2.5KG
SPCMME136-100GMEA 163 EUR InStock
SPCMME136-100GM SPCMME136-2.5KG
Methyl cellulose, 400 cP (C=2%, H₂O) USP
Methyl cellulose
Methylcellulose, 400 cP, USP is a tablet and capsule disintegrant, a tablet binder, and as a viscosity-increasing excipient.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 26% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité