Calcium phosphate tribasic, en poudre NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
CA165-12KG CA165-500GM
SPCMCA165-12KGEA 1730 EUR InStock
SPCMCA165-12KG SPCMCA165-500GM
Calcium phosphate tribasic, en poudre NF
Calcium phosphate tribasic
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule: Ca₅HO₁₃P₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010904
Numéro CAS: 12167-74-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Ca) 34.0 - 40.0%
Loss On Ignition max. 8.0 %
Water-Soluble Substances max. 0.5 %
Acid-Insoluble Substances max. 0.2 %
Carbonate (CO₃) To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité