Acid red 33
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMDC145-100GMEA 728 EUR InStock
SPCMDC145-100GM SPCMDC145-25GM
Acid red 33
Acid red 33
D and C Red No. 33 | Non-graded D and C Red No. 33 supplied by Spectrum is indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₁₆H₁₁N₃Na₂O₇S₂
MW: 467,378 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071877
Numéro CAS: 3567-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité