Almond oil NF, doux
Fournisseur: Spectrum Chemical
AL215-200LTBL AL215-20LT AL215-4LTGL AL215-100ML
SPCMAL215-200LTBLEA 6240 EUR InStock
SPCMAL215-200LTBL SPCMAL215-20LT SPCMAL215-4LTGL SPCMAL215-100ML
Almond oil NF, doux
Almond oil
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130467
Numéro CAS: 8007-69-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Specific Gravity @ 25°C 0.910 - 0.915
Fatty Acid Composition To Pass Test
Sterol Composition To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité