Caprylic/capric triglyceride
Fournisseur: Spectrum Chemical
C3465-200LTBL C3465-2.5LT C3465-500ML
SPCMC3465-200LTBLEA 8030 EUR InStock
SPCMC3465-200LTBL SPCMC3465-2.5LT SPCMC3465-500ML
Caprylic/capric triglyceride
Caprylic/capric triglyceride
Caprylic/Capric Triglyceride is a medium-chain triglyceride used as a component of ointments, creams, and liquid emulsions.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₂₁H₃₉O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 73398-61-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Saponification Value 325 - 360
Specific Gravity 0.94 - 0.96
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité