Cetostearyl alcohol NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
C1888-12KG C1888-2.5KG C1888-45KGBL
SPCMC1888-12KGEA 3020 EUR InStock
SPCMC1888-12KG SPCMC1888-2.5KG SPCMC1888-45KGBL
Cetostearyl alcohol NF
Cetostearyl alcohol
Cetostearyl Alcohol, NF is used as a stabiliser and opacifying agent.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113584
Numéro CAS: 8005-44-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Stearyl Alcohol and Cetyl Alcohol 90.0 - 102.0%
Stearyl Alcohol 40.0 % min.
Hydroxyl Value 208 - 228
Acid Value max. 2
Iodine Value max. 4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité