Cocamidopropyl betaine solution
Fournisseur: Spectrum Chemical
C3493-200LTBL C3493-1LT
SPCMC3493-200LTBLEA 2700 EUR InStock
SPCMC3493-200LTBL SPCMC3493-1LT
Cocamidopropyl betaine solution
Cocamidopropyl betaine
Cocamidopropyl Betaine, Solution, also known as CAPB, is used as a surfactant in personal care products.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 61789-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité