Cod liver oil USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
CO112-20LTPL CO112-4LTGL
SPCMCO112-20LTPLEA 0 EUR InStock
SPCMCO112-20LTPL SPCMCO112-4LTGL
Cod liver oil USP
Cod liver oil
Cod Liver Oil, USP is an oil from the liver of Cod fish.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146493
Numéro CAS: 8001-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vitamin A Content 180 - 750 Ug/G
Vitamin D Content 1.5 - 6.25 Ug/G
Color to Pass Test
Specific Gravity @ 25°C 0.918-0.927
Acid Value To Pass Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité