Hectorite
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMH1406-500GMEA 236 EUR InStock
SPCMH1406-500GM
Hectorite
Hectorite
Hectorite, a rare white clay mineral, is found in the brown clay ghassoul which is used in making cosmetics and as a mineral source for refined lithium metal.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: Na₀.₆₇(Mg,Li)₆Si₈O₂₀(OH,F)₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 12173-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité