Locust bean gum FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
L1135-500GM L1135-250GM
SPCML1135-500GMEA 289 EUR InStock
SPCML1135-500GM SPCML1135-250GM
Locust bean gum FCC
Locust bean gum
Locust (Carob) Bean Gum, FCC is a gelling and thickening agent used in certain foods. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131257
Numéro CAS: 9000-40-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Galactomannans 0.75
Acid-Insoluble Matter max.4.0 %
Arsenic (As) max. 3 mg/kg
Ash (Total) max. 1.2 %
Lead (Pb) max. 5 mg/kg
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité