Tyloxapol USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
T1708-100GMBL T1708-5GM
SPCMT1708-100GMBLEA 4250 EUR InStock
SPCMT1708-100GMBL SPCMT1708-5GM
Tyloxapol USP
Tyloxapol
All Spectrum Chemical USP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Densité: 1,100
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149002
Numéro CAS: 25301-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité