Zinc picolinate, en poudre 200-400 Mesh
Fournisseur: Spectrum Chemical
Z1088-25KGBL
SPCMZ1088-25KGBLEA 10270 EUR InStock
SPCMZ1088-25KGBL
Zinc picolinate, en poudre 200-400 Mesh
Zinc picolinate
Zinc Picolinate, 200 to 400 Mesh, Powder is most commonly used as a nutritional food supplement as a source for zinc and aspartic acid.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145544
Numéro CAS: 17949-65-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Aprx.200 MG Zn/G
Lead (Pb) max. 10 ppm
Arsenic (As) max. 5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité