Chlorophyllin, coppered trisodium salt
Fournisseur: Spectrum Chemical
C3999-2.5KGBL C3999-50KGBL C3999-100GM C3999-500GM
SPCMC3999-2.5KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMC3999-2.5KGBL SPCMC3999-50KGBL SPCMC3999-100GM SPCMC3999-500GM
Chlorophyllin, coppered trisodium salt
Chlorophyllin, coppered trisodium salt
Chlorophyllin Sodium Copper Salt | Non-graded Chlorophyllin Sodium Copper Salt supplied by Spectrum is indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₃₄H₃₁CuN₄Na₃O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012149
Numéro CAS: 11006-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité