L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ammonia solution 27 - 30% FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
A1293-500MLGL A1293-4LTPV A1293-2.5LTPV
SPCMA1293-500MLGLEA 214 EUR InStock
SPCMA1293-500MLGL SPCMA1293-4LTPV SPCMA1293-2.5LTPV
Ammonia solution 27 - 30% FCC
Ammoniaque
Ammonia Solution, FCC is a solution of Ammonia in water. It has many uses, but in food production it is used primarily as a leavening agent. Spectrum Chemical offers over 300 Food Grade (FCC) chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
GHS hazard : Corrosion;Exclamation mark
UN2672
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Densité: 0,900
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (NH₃, By Wt.) 27.0 - 30.0%
Lead (Pb) max. 0.5 mg/kg
Nonvolatile Residue max. 0.02 %
Readily Oxidizable Substances To Pass Test
Identification To Pass Test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité