Bole white (kaolin), en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMKA105-50KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMKA105-50KGBL SPCMKA105-12KG SPCMKA105-2.5KG
Bole white (kaolin), en poudre USP
Kaolin blanc
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258,16 g/mol
Point de fusion: 1760 °C
Densité: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062311
Numéro CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
ATTEINDRE: exempt
Merck Index: 13,05300
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité