Potassium-L-aspartate dihydrate
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMA3204-1KGEA 1250 EUR InStock
SPCMA3204-1KG SPCMA3204-50KGBL
Potassium-L-aspartate dihydrate
Potassium-L-aspartate dihydrate
L-Aspartic Acid Potassium Salt, Dihydrate, also known as Aminosuccinic acid, is an alpha-amino acid and considered to be pervasive in biosynthesis; it is the precursor to many amino acids in microorganisms and plants.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₄H₆NO₄·K·2H₂O
MW: 207,223 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021083
Numéro CAS: 1115-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité