Polyethylene glycol 600 NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
PO115-2.5LTGL PO115-20LT
SPCMPO115-2.5LTGLEA 332 EUR InStock
SPCMPO115-2.5LTGL SPCMPO115-20LT
Polyethylene glycol 600 NF
Polyéthylèneglycol 600
Polyethylene Glycol 600, NF acts as a lubricant, coating the surfaces in aqueous and non-aqueous environments.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 600 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…22 °C
Densité: 1,128
Point d'éclair: 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité