TRITON™ X-405 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether) solution 70% dans l'eau ≥70%
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
TR140-500ML TR140-4LT TR140-20LTMT
SPCMTR140-500MLEA 121 EUR InStock
SPCMTR140-500ML SPCMTR140-4LT SPCMTR140-20LTMT
TRITON™ X-405 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether) solution 70% dans l'eau ≥70%
TRITON™ X-405
Triton(R) X-405, 70 Percent Solution in Water is used as an excellent emulsion stabiliser that provides freeze/thaw and ionic stability.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₂₈H₅₀O₈
Densité: 1,096
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779734
Numéro CAS: 9002-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
ACTIVE CONTENT 69-71%
pH OF A 1% SOLUTION IN 62.5% IPA @ 25°C 7.0-9.0
COLOR (APHA) max 250
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité