Polyethylene glycol 4500 NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: PEG 4,500
P1792-12KG P1792-2.5KG
SPCMP1792-12KGEA 1060 EUR InStock
SPCMP1792-12KG SPCMP1792-2.5KG
Polyethylene glycol 4500 NF
Polyéthylèneglycol 4.000
Polyethylene Glycol 4500, NF acts as a lubricant, coating the surfaces in aqueous and non-aqueous environments.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molecular Weight 4050-4950
Completeness and Color of Solution To Pass Test
Viscosity @98.9 C (210 F) +/-0.3 C 140- 200 Cs
pH of a 5% Solution @ 25°C 4.5- 7.5
Residue On Ignition max. 0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité