Pluronic® L-62 (Synperonic® L 62, Poloxamer 182)
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMP1813-500MLEA 118 EUR InStock
SPCMP1813-500ML
Pluronic® L-62 (Synperonic® L 62, Poloxamer 182)
Pluronic® L-62 (Synperonic® L 62, Poloxamer 182)
Poloxamer 182 belongs to a group of compounds known as poloxamers that are made up of three polymer blocks. In cosmetic and personal care product formulations, it functions as a surfactant - cleansing agent. It can be used in soaps and cleansers.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)aH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082049
Numéro CAS: 9003-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Cloud Point (10 % Aqueous) 22 - 26 °C
pH of a 2.5% Aqueous Solution 5.0- 7.5
Color (APHA) max. 50
Water max. 0.4 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité