Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbomer 934P resin, en poudre NF

Fournisseur: Spectrum Chemical

SPCMCA184-100GMEA 235 EUR InStock
SPCMCA184-100GM
Carbomer 934P resin, en poudre NF
Carbomer 934P resin
Carbomer 934P, Resin, NF polymers can provide bioadhesion and good binding characteristics that provide highly effective controlled-release properties.

All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Carboxylic Acid Groups (Dried Basis) 56.0 - 68.0%
Viscosity of a 0.5% Solution 29,400-39,400 mPa·s
Loss On Drying max. 2.0%
Heavy Metals max. 20 µg/g
Benzene max. 0.01 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité