L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cole-Parmer® FSB-200 Series Compact Fluidised Sand Baths
Fournisseur: Cole-Parmer
01189-50 01184-00 01184-02
TECN01189-50EA 7750 EUR InStock
TECN01189-50 TECN01184-00 TECN01184-02
Cole-Parmer® FSB-200 Series Compact Fluidised Sand Baths
Bains Bains fluidisés
Fast heat-ups and accurate temperature control to 600 °C.
  • Dry, inert, non-toxic aluminium oxide ensures hazard-free operation
  • Safer alternative to high temperature oil and salt baths
  • Requires controller in order to be calibrated
  • Material: Stainless steel
Use these fluidised sand baths for heat treating processes, temperature sensor calibrations and electrical component testing. Baths use aluminium oxide fluidised by low-pressure air as a dry bath medium with excellent heat transfer properties. Inert, non-flammable aluminium oxide is safer to use thanMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité