Cleanroom Latex Gloves, Extended Cuff, Non Sterile, LS400
Fournisseur: ISOFIELD IRELAND LTD
10140S 10140M 10140L 10140XL
112-6476EA 589 EUR InStock
112-6476 112-6475 112-6474 112-6477
Cleanroom Latex Gloves, Extended Cuff, Non Sterile, LS400
Gants
The Isofield LS400 non sterile latex extended cuff glove offers excellent elbow length protection for ISO Class 4 cleanrooms and above.
  • ISO Class 4 compatible
  • Non sterile cleanroom latex
  • Extra length (400 mm)
  • Low endotoxin
  • Ambidextrous
Triple washed in de-ionized water, the LS400 is smooth enough for double donning while also offering a textured palm and fingers for added grip.
Certifications: PPE Cat III, Type B certified.
Conditionnement: 100 pieces, double packaged in HDPE bag, 10 bags per case (1000 pieces).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité