Cleanroom Nitrile Gloves, Non Sterile, NS300
Fournisseur: ISOFIELD IRELAND LTD
20130XS 20130S 20130M 20130L 20130XL 20130XXL
112-6488EA 383 EUR InStock
112-6488 112-6486 112-6485 112-6484 112-6487 112-6489
Cleanroom Nitrile Gloves, Non Sterile, NS300
Gants
The Isofield NS300 non sterile nitrile glove is ideal for ISO Class 4 cleanrooms and above.
  • ISO Class 4 compatible
  • Non-sterile nitrile
  • 300 mm length
  • Accelerator-free
  • Low endotoxin
  • Ambidextrous
  • Anti-static
Triple washed in de-ionized water, the ultra-clean NS300 is accelerator-free, low endotoxin, and smooth enough for double donning while also offering a textured palm and fingers for added grip.
Certifications: PPE Cat III, Type B certified.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité