Cleanroom Earloop Facemasks with Clips, Non Sterile, Peta 230
Fournisseur: Isofield
114-9595EA 511 EUR InStock
114-9595
Cleanroom Earloop Facemasks with Clips, Non Sterile, Peta 230
Masques Masques pour salles propres
The Isofield Peta facemask is ISO Class 4 compatible.
  • ISO Class 4 compatible
  • Extra wide at 230 mm
  • Earloops with clip
  • Individually packed
  • Low CFU
  • Excellent BFE and PFE
  • Malleable alluminium nose strip
Measuring 230 mm wide, with comfortable ear loops, the Peta is also fitted with a convenient clip. The individually packed Peta facemasks provide excellent bacterial and particle filtration efficiency.
Conditionnement: Each piece is sealed in HDPE bag. 50 sealed individual bags per inner bag, 12 inner bags per case (600 pieces).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité