Cleanroom Latex Gloves, Extended Cuff, Sterile, CR+
Fournisseur: ISOFIELD IRELAND LTD
10040S 10040M 10040L 10040XL
112-6472EA 511 EUR InStock
112-6472 112-6471 112-6470 112-6473
Cleanroom Latex Gloves, Extended Cuff, Sterile, CR+
Gants
The Isofield CR+ sterile latex extended cuff glove offers excellent elbow length protection for GMP Grade A, ISO Class 4 cleanrooms and above.
  • ISO Class 4, GMP Grade A compatible
  • Sterile latex
  • Extra length (400 mm)
  • Low endotoxin
  • Ambidextrous
Triple washed in de-ionized water, the CR+ is smooth enough for double donning while also offering a textured palm and fingers for added grip.
Certifications: PPE Cat III, Type B certified.
Conditionnement: Each pair is double packaged in a wallet within a pouch, 10 pouches per bag, 20 bags per case (200 pairs).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité