Core Inkjet Repositionable Vinyl Roll Labels
Fournisseur: Brady
153648 153649 153650
BRDY153648EA 255.64 EUR InStock
BRDY153648 BRDY153649 BRDY153650
Core Inkjet Repositionable Vinyl Roll Labels
Étiquettes
Thanks to a special aggressive adhesive, B-2581 inkjet-printable vinyl labels from Brady® stay in place when needed, and remove cleanly without leaving residue.
  • Durable and flexible material makes it ideal for areas where identification is frequently changed
  • Designed for roll inkjet printers
  • Service temperature of −40 to +60 °C (−40 to 140 °F)
  • Matte finish
Applications include general identification, lean and 5S labelling, safety identification, and temporary labelling.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité