Core Inkjet Water Dissolvable Paper Roll Labels
Fournisseur: Brady
153641 153657
BRDY153641EA 81.29 EUR InStock
BRDY153641 BRDY153657
Core Inkjet Water Dissolvable Paper Roll Labels
Étiquettes
This B-403 material completely dissolves in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
  • Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
  • An easy to remove, environmentally responsible, print-on-demand inkjet label solution
  • Easy removal saves time during relabeling process
  • Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
  • Designed for roll inkjet printers
  • Matte finish
Applications include asset tracking, general identification, and laboratory labelling.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité