DuraSleeve® Wire Marking Inserts for M611, M610 and M710
Fournisseur: Brady
312189 312191 312190
BRDY312189EA 70.15 EUR InStock
BRDY312189 BRDY312191 BRDY312190
DuraSleeve® Wire Marking Inserts for M611, M610 and M710
Étiquettes
The DuraSleeve® wire marking system provides printable inserts that can easily be inserted into a clean carrier.
  • DuraSleeve® markers create a durable legend
  • The legend can be changed before or after termination
  • Matte finish
Applications include wire and cable labelling.
Conditionnement: 2500 inserts per box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité