DuraSleeve® Rigid Wire Marking Inserts for M710
Fournisseur: Brady
312004 312006 311999 311996 312001
BRDY312004EA 46.5 EUR InStock
BRDY312004 BRDY312006 BRDY311999 BRDY311996 BRDY312001
DuraSleeve® Rigid Wire Marking Inserts for M710
Étiquettes
The rigid construction of the DuraSleeve® wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier.
  • Brady DuraSleeve® printable inserts create a durable legend
  • The legend can be changed before or after termination
  • Matte finish
Applications include data and telecommunications labelling, electrical labelling, and wire and cable labelling.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité