DuraSleeve® Wire Marking Inserts for M611, M610 and M710
Fournisseur: Brady
312051 312050 312062 312061 312098 312097
BRDY312051EA 43.65 EUR InStock
BRDY312051 BRDY312050 BRDY312062 BRDY312061 BRDY312098 BRDY312097
DuraSleeve® Wire Marking Inserts for M611, M610 and M710
Étiquettes
The DuraSleeve® wire marking system provides printable inserts that can easily be inserted into a clean carrier.
  • DuraSleeve® markers for the M610 and M611 printers
  • DuraSleeve® markers create a durable legend
  • The legend can be changed before or after termination
  • Matte finish
Applications include wire and cable labelling.
Certifications: Halogen-free (DIN VDE 0472/part 815).
Conditionnement: 1500 inserts per box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité